Etylbenzen, vannfri 99.8%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
433800010 433801000
433800010.EA 4825 NOK
433800010. 433801000.
Etylbenzen, vannfri 99.8%, AcroSeal®
Etylbenzen
Formel: C₈H₁₀
Kokepunkt: 136 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011647
CAS-nummer: 100-41-4
FN: 1175
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %