1-klorbutan, vannfri 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: n-Butyl Chloride
433820010 433821000
433820010.EA 1650 NOK
433820010. 433821000.
1-klorbutan, vannfri 99.5%, AcroSeal®
1-klorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 77…78 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –123 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: –12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001009
CAS-nummer: 109-69-3
FN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %