4-Nitrophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
433890010 433890050
ACRO433890010EA 950 NOK
ACRO433890010 ACRO433890050
4-Nitrophenylboronic acid 97%
4-Nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Smeltepunkt: 270…271 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00161360
CAS-nummer: 24067-17-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %