2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
433910010 433910050
ACRO433910010EA 590 NOK
ACRO433910010 ACRO433910050
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Smeltepunkt: 101,1…101.4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179452
CAS-nummer: 374538-03-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %