3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
433930010 433930050
ACRO433930010EA 775 NOK
ACRO433930010 ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₈BBrO₂
MW: 248,96 g/mol
Kokepunkt: 61…64 °C (,4 mmHg)
Tetthet: 1,177 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10567053
CAS-nummer: 124215-44-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %