2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
433950050 433950250
ACRO433950050EA 425 NOK
ACRO433950050 ACRO433950250
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Kokepunkt: 170 °C (.5Torr)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191060
CAS-nummer: 77987-49-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %