9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
434170010 434170050
ACRO434170010EA 895 NOK
ACRO434170010 ACRO434170050
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formel: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,27 g/mol
Smeltepunkt: 204…207 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00237376
CAS-nummer: 84418-43-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %