N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N1-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-o-phenylenediamine, 2-Amino-N-methylaniline
434230050 434230250
ACRO434230050EA 1725 NOK
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,171 g/mol
Kokepunkt: 123…124 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 22 °C
Tetthet: 1,075 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192314
CAS-nummer: 4760-34-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %