1-Methylbenzimidazole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 925 NOK
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Methylbenzimidazole 99%
1-Methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 154 °C (16hPa)
Smeltepunkt: 55…57 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192275
CAS-nummer: 1632-83-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %