2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
434460010 434460050
ACRO434460010EA 415 NOK
ACRO434460010 ACRO434460050
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Kokepunkt: 34 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,65 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077469
CAS-nummer: 1514-82-5
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %