Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lithium tetrabromonickelate(II)
434541000 434548000
434541000.EA 675 NOK
434541000. 434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Formel: Br₄Li₂Ni
MW: 392,189 g/mol
Tetthet: 1,065 g/cm³
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192058
CAS-nummer: 13826-95-4
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue-green to brown Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.55 M
GC ≥95 %