2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
435290050 435290250
ACRO435290050EA 1225 NOK
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (17Torr)
Smeltepunkt: 29…30 °C
Tetthet: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00127867
CAS-nummer: 49845-33-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %