(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
434750010 434750050
ACRO434750010EA 1075 NOK
ACRO434750010 ACRO434750050
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (16hPa)
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00269951
CAS-nummer: 873-31-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)