4-Bromo-m-toluic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
434780050 434780250
ACRO434780050EA 970 NOK
ACRO434780050 ACRO434780250
4-Bromo-m-toluic acid 97%
4-Bromo-m-toluic acid
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Smeltepunkt: 215,5…216.4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039526
CAS-nummer: 7697-28-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %