4-Bromo-2-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
434800050 434800250
ACRO434800050EA 1375 NOK
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Tetthet: 1,734 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03840756
CAS-nummer: 73583-37-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %