(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
434840010 434840050
ACRO434840010EA 855 NOK
ACRO434840010 ACRO434840050
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,3 g/mol
Smeltepunkt: 67…72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00076983
CAS-nummer: 59524-02-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)