O-tert-Butyl-L-serine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: H-Ser(tBu)-OH
434880010 434880050
ACRO434880010EA 1425 NOK
ACRO434880010 ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Formel: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Smeltepunkt: 225,2…228 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00066088
CAS-nummer: 18822-58-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm)