1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzimidazol-3-ium chloride
435090010 435095000
ACRO435090010EA 1850 NOK
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Formel: C₁₉H₂₇ClN₂
MW: 318,89 g/mol
Smeltepunkt: 209,9…211.1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08705248
CAS-nummer: 1034449-15-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)