3-Amino-1-adamantanol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
3-Aminoadamantan-1-ol
435380010
435380050
ACRO435380010EA
810
NOK
ACRO435380010
ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Formel:
C₁₀H₁₇NO MW: 167,25 g/mol Smeltepunkt: 263…264 °C Flash punkt: 110 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD01821204 CAS-nummer: 702-82-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % (K.F.) |
Elemental Analysis | 7.55 to 8.35 % N |