6-Bromonicotinic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
435400010 435400100
ACRO435400010EA 550 NOK
ACRO435400010 ACRO435400100
6-Bromonicotinic acid 96%
6-Bromonicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Smeltepunkt: 179…181 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01927100
CAS-nummer: 6311-35-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %