(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
435450010 435450050
ACRO435450010EA 1250 NOK
ACRO435450010 ACRO435450050
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Kokepunkt: 120…125 °C (5Torr)
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03419271
CAS-nummer: 147081-44-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)