5-Iodo-1H-indazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
435710010 435710050
ACRO435710010EA 2075 NOK
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07781642
CAS-nummer: 55919-82-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %