1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
3-Amino-1-methylindazole, 1-methyl-1H-indazole-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
435720010
435720050
ACRO435720010EA
785
NOK
ACRO435720010
ACRO435720050
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 100 °C |
HPLC | ≥94.0 % |