3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
435760010 435760050
ACRO435760010EA 1050 NOK
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Smeltepunkt: 237…238 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03426696
CAS-nummer: 61272-71-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %