2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromopyrazin-2-ol
435890010 435890050
ACRO435890010EA 3575 NOK
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formel: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,9800 g/mol
Smeltepunkt: 115…119 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06245330
CAS-nummer: 374063-92-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)