2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
435930010 435930050
ACRO435930010EA 2250 NOK
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223,05 g/mol
Smeltepunkt: 47,9…51.6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06798253
CAS-nummer: 458532-86-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %