Estradiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: beta-Estradiol, 17β-Estradiol
436320050 436320250
ACRO436320050EA 2550 NOK
ACRO436320050 ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₂
MW: 272,39 g/mol
Smeltepunkt: 176…180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003693
CAS-nummer: 50-28-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 179 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)