2'-Bromoacetanilide 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
436330050 436330250
ACRO436330050EA 620 NOK
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromoacetanilide 96%
2'-Bromoacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Smeltepunkt: 100…102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00099252
CAS-nummer: 614-76-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure