(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
436420010 436420050
ACRO436420010EA 1500 NOK
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03839876
CAS-nummer: 140645-23-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)