3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
436600010 436600050
ACRO436600010EA 2950 NOK
ACRO436600010 ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861219
CAS-nummer: 144243-24-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %