6-Chloropicolinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
436660010 436660050
ACRO436660010EA 470 NOK
ACRO436660010 ACRO436660050
6-Chloropicolinic acid 97%
6-Chloropicolinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Smeltepunkt: 162,6…162.7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00155390
CAS-nummer: 4684-94-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %