1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 475 NOK
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formel: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Kokepunkt: 92 °C (1hPa)
Tetthet: 0,837 g/cm³
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012324
CAS-nummer: 6913-92-4
FN: 3267
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %