6-Fluoropicolinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
436840010 436840050
ACRO436840010EA 3075 NOK
ACRO436840010 ACRO436840050
6-Fluoropicolinic acid 97%
6-Fluoropicolinic acid
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Smeltepunkt: 138,4…141.1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02181193
CAS-nummer: 402-69-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %