2-Bromo-5-iodopyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
436850050 436850250
ACRO436850050EA 1075 NOK
ACRO436850050 ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Smeltepunkt: 123…123,6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095201
CAS-nummer: 73290-22-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥96.0 %