2-Cyanopyrazine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
436920100 436920500
ACRO436920100EA 335 NOK
ACRO436920100 ACRO436920500
2-Cyanopyrazine 99%
2-Cyanopyrazine
Formel: C₅H₃N₃
Kokepunkt: 90…93 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 20 °C
Tetthet: 1,174 g/cm³
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049361
CAS-nummer: 19847-12-2
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %