Natriumtiosulfat pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 2350 NOK
ACRO436940250 ACRO436941000
Natriumtiosulfat pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Smeltepunkt: 48,5 °C
Tetthet: 1,72 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm