Kaliumbromid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
436950100 436950500
ACRO436950100EA 1725 NOK
ACRO436950100 ACRO436950500
Kaliumbromid 99.999% (trace metals basis)
Potassium bromide
Formel: KBr
MW: 119 g/mol
Kokepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 734 °C
Tetthet: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011358
CAS-nummer: 7758-02-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric 33 % (K) Typical
Total trace metal impurities ≤10 ppm