Ammoniumnitrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
436960250 436961000
ACRO436960250EA 1775 NOK
ACRO436960250 ACRO436961000
Ammoniumnitrat 99.999% (trace metals basis)
Ammonium nitrate
Formel: NH₄NO₃
Kokepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 169 °C
Tetthet: 1,72 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011425
CAS-nummer: 6484-52-2
FN: 1942
ADR: 5.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm