Jern 99.99% (trace metals basis), granulat
Leverandør: Thermo Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 750 NOK
ACRO437110050 ACRO437110250
Jern 99.99% (trace metals basis), granulat
Jern
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokepunkt: 3000 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1535 °C
Tetthet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm