Silika gel 99.998% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
437150050 437150200 437151000
ACRO437150050EA 680 NOK
ACRO437150050 ACRO437150200 ACRO437151000
Silika gel 99.998% (trace metals basis)
Silika gel
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kokepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1610 °C
Tetthet: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 14808-60-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay 44.5 to 47.9 % (Si)
Total trace metal impurities ≤20 ppm