Natriumnitrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 985 NOK
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Natriumnitrat 99.999% (trace metals basis)
Sodium nitrate
Formel: NaNO₃
Kokepunkt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 306 °C
Tetthet: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
FN: 1498
ADR: 5.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed