1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000 437302500
ACRO437301000EA 1175 NOK
ACRO437301000 ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formel: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
MW: 824,4 g/mol
Smeltepunkt: 235…238 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15144872
CAS-nummer: 854920-95-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %