2-Aminoisonicotinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
437360010 437360050
ACRO437360010EA 715 NOK
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Smeltepunkt: 345,2…347.3 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00233714
CAS-nummer: 13362-28-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %