2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
437370010 437370050
ACRO437370010EA 1150 NOK
ACRO437370010 ACRO437370050
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Smeltepunkt: 75,5…84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03791261
CAS-nummer: 105250-17-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %