3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
437400050 437400250
ACRO437400050EA 2175 NOK
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Smeltepunkt: 78,7…80.1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04114221
CAS-nummer: 73583-39-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %