N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: N-Boc-D-2-phenylglycine, BOC-D-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH
437640010 437640050
ACRO437640010EA 560 NOK
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.28 g/mol
Smeltepunkt: 88…92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062043
CAS-nummer: 33125-05-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)