4-Amino-2-bromopyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
437410010 437410050
ACRO437410010EA 405 NOK
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopyridine 95%
4-Amino-2-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01646061
CAS-nummer: 7598-35-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %