3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
437420010 437420050
ACRO437420010EA 610 NOK
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokepunkt: 78 °C (11Torr)
Smeltepunkt: 24…28 °C
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04112555
CAS-nummer: 407-20-5
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %