5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Bromo-7-azaindole
437430010 437430050
ACRO437430010EA 710 NOK
ACRO437430010 ACRO437430050
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Smeltepunkt: 179,7…180.7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06659677
CAS-nummer: 183208-35-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %