4-Iodonicotinonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Cyano-4-iodopyridine
437450010 437450050
ACRO437450010EA 5600 NOK
ACRO437450010 ACRO437450050
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Formel: C₆H₃IN₂
MW: 230,01 g/mol
Smeltepunkt: 114…115 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09037453
CAS-nummer: 490039-72-0
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥96.0 %